Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
165.46 CHF - 1236.96 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Format | Racks |
Zur Verwendung mit (Geräte) | PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan-1, 4, 8 Kopf |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12766719
![]() |
Axygen™
RRF-175-C-R-S |
175 μl | Steril | Durchsichtig |
986.91 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11350285
![]() |
Axygen™
RRF-175-C-R-S |
175 μl | Steril | Durchsichtig | N/A | ||||||
12545477
![]() |
Axygen™
RRP-200-C-R-S |
200 μl | Steril | Durchsichtig | N/A | ||||||
10270310
![]() |
Axygen™
RRP-200-C-R-S |
200 μl | Steril | Durchsichtig |
977.14 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11380285
![]() |
Axygen™
RRF-25-CBK-R-S |
25 μl | Steril | Schwarz | N/A | ||||||
12776719
![]() |
Axygen™
RRF-25-CBK-R-S |
25 μl | Steril | Schwarz |
1026.97 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12772916
|
Axygen™
RRP-50-CBK-R |
50 μ l | Nicht steril | Schwarz |
1031.17 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11340295
|
Axygen™
RRP-50-CBK-R |
50 μ l | Nicht steril | Schwarz | N/A | ||||||
12792906
![]() |
Axygen™
RRP-200-CBK-R |
200 μl | Unsteril | Schwarz |
1031.17 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11320295
![]() |
Axygen™
RRP-200-CBK-R |
200 μl | Unsteril | Schwarz | N/A | ||||||
12786719
![]() |
Axygen™
RRF-25-C-R-S |
25 μl | Steril | Durchsichtig |
963.41 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11370285
![]() |
Axygen™
RRF-25-C-R-S |
25 μl | Steril | Durchsichtig | N/A | ||||||
12756719
![]() |
Axygen™
RRF-175-CBK-R-S |
175 μl | Steril | Schwarz |
1236.96 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11360285
![]() |
Axygen™
RRF-175-CBK-R-S |
175 μl | Steril | Schwarz | N/A | ||||||
12585477
|
Axygen™
RRP-20-C-R-S |
20 μL | Sterile | Clear | N/A | ||||||
12752916
|
Axygen™
RRP-20-C-R |
20 μl | Nicht steril | Durchsichtig |
881.01 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11390285
|
Axygen™
RRP-20-C-R |
20 μl | Nicht steril | Durchsichtig | N/A | ||||||
Beschreibung
- Im Gestell
- Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
- Mit Füllstandserfassung
- Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
- Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Autoklavierbar | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Racks | |
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan-1, 4, 8 Kopf |