Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
Marke: Axygen™ RRF-25-CBK-R-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Gestell
- Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
- Mit Füllstandserfassung
- Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
- Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
25 μl | |
Steril | |
Grün | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Automatisierung, Füllstandserfassung, Rund | |
50 Boxen/Karton | |
Polyethylen |
Gefiltert | |
Schwarz | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
SBS-Box | |
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan-1, 4, 8 Kopf |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen > Vorsterilisiert; Gefiltert; Schwarz; Im Rack; 25 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur