Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
GREENER_CHOICE
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
Marke:  Axygen™ RRP-200-CBK-R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11320295
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Gestell
  • Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
  • Mit Füllstandserfassung
  • Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
  • Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Rot
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Automatisierung, Füllstandserfassung, Rund
50 Boxen/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
Schwarz
Autoklavierbar
Racks
SBS-Box
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan-1, 4, 8 Kopf
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen > Unsteril; Schwarz; Im Rack; 200 μl