missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Einschubblech gelocht
Einschubblech gelocht - Edelstahl
Marke: BINDER™ 8012-1996
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einlegeboden
- Perforiert
- Aus Edelstahl
Spezifikation
Eilegeboden, perforiert – Edelstahl, geteilt, für geteilte Innentür | |
Edelstahl | |
CB 260 (E7) | |
2.03 ft. | |
1.67 ft. | |
1.97 in. | |
4.6 Kg | |
4.2 kg |
BINDER Kammern CB260, CB-S260 | |
get. Einschub, m.Träger/CB260 (E7) | |
620x510x50 mm | |
620 mm | |
510 mm | |
50 mm | |
9.26 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Einschubblech gelocht > Zur Verwendung mit (Geräte): BINDER Geräte CB260 und CB-S260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur