Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Deckglas aus Borosilikatglas
Protect your samples with Microscope Slide Cover Glasses.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 48511-00
23.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Constructed of borosilicate glass.
- Choose from two thicknesses:
- No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
- No.1.5 (0.16 to 0.19 mm)
- Cover glasses are made from borosilicate glasses and packaged by the ounce.
- The cover slips feature extra-white soda-lime glass with very low iron content.
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
40 mm | |
22 x 40 mm |
Rechteck | |
22 mm | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
156/Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Deckglas aus Borosilikatglas > Größe:22 x 40mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur