Learn More
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH-Papier
Messen Sie den pH-Wert in farbigen Lösungen. Pehanon™ pH-Papier kombihert den Indikator und die Referenz auf einem Streifen und eignet sich somit perfekt für pH-Bestimmungen in farbigen Lösungen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 90424
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10547502
  • 17.40 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Messen Sie den pH-Wert in farbigen Lösungen.Pehanon™ pH-Papier kombihert den Indikator und die Referenz auf einem Streifen und eignet sich somit perfekt für pH-Bestimmungen in farbigen Lösungen.
Bei PEHANON™ handelt es sich um spezielle pH-Teststreifen, in denen pH-Indikator und Referenzfarben auf einem Streifen kombiniert sind. Sie weisen die folgenden Vorteile auf:
Alle Probenfarben haben die gleiche Auswirkung auf die Referenzfarben und den Reaktionsabschnitt. Dies gewährleistet unverfälschte Messwerte bei farbigen Lösungen. Der Anwender kann sich auf die Präzision der pH-Werte verlassen.
Eine unsichtbare hydrophobe Barriere über dem oberen Farbfeld verhindert eine Kapillarwirkung der Testlösung auf der anderen Seite. Der Griffabschnitt bleibt bei allen Proben stets trocken und sauber. Die Verwendung des Streifens ist folglich sehr sicher.
pH-Werte können ohne eine gesonderte Farbtabelle bestimmt werden. Da Arbeiter und Techniker nur einen einzelnen Streifen statt eines vollständigen Pakets mit Farbtabelle benötigen, ist PEHANON™ ein äußerst ökonomisches Produkt.
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 9
pH-Bestimmung in den gefärbten Lösungen
200/Packung
Stäbchen
4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0
pH-Papier
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH-Papier > Bereich:4 bis 9; Menge:Gehäuse 200Pack