Learn More
Fisherbrand™ Quadratische Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ quadratische Wägeschiffchen in Blau sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke:  Fisherbrand™ HS1422F
53.37 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15758187
  • 59.05 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flaches Schiffchen mit einem breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
  • Ideal für Festproduktwägungen.
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • FDA-konform/lebensmitteltauglich.
  • 500er-Packung
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
1.7 oz.
Flach
Weiß
Polycarbonat
Unsteril
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
3,5 in.
3,5 in.
7 mm
Nicht autoklavierbar
51 mL
Single-use
Quadratisch
Wägeschiffchen
90 x 90 x 7 mm
90 mm
90 mm
0.3 in.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    2
    Minuten
    56
    Sekunden
    20
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Quadratische Wägeschiffchen > Square Weighing Boats; Dimensions (L x W x H): 90 x 90 x 7 mm