Learn More
Hughes Offene Augen-/Gesichtsspülung auf einem Sockel, mit Gefrierschutz
Auf Sockel montiertes Gerät für Augen-/Gesichts-Notfallspülung, mit Gefrierschutz und daher ideal für kaltes Klima. Die Augen-/Gesichtsspülung hat eine hohe Durchflussrate und verfügt über einen integrierten Deckel, der an das Wasserventil angeschlossen ist, um den automatischen Betrieb zu ermöglichen, wenn der Deckel heruntergezogen wird.
Marke:  Hughes HEWPAH45GS
Artikelnummer. 17742338
  • 2235.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auf Sockel montiertes Gerät für Augen-/Gesichts-Notfallspülung, mit Gefrierschutz und daher ideal für kaltes Klima
  • Die Augen-/Gesichtsspülung hat eine hohe Durchflussrate, belüftete Diffuser für bessere Spülleistung und verfügt über einen integrierten Deckel, der an das Wasserventil angeschlossen ist, um den automatischen Betrieb zu ermöglichen, wenn der Deckel heruntergezogen wird
Spezifikation
Spezifikation
64 cm
Sockel
32 cm
Edelstahl
Notfalldusche
Name des Produkts
Hughes Offene Augen-/Gesichtsspülung auf einem Sockel, mit Gefrierschutz > Notfalldusche; Montage; auf Sockel