Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR-Nuklease-mRNA
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuklease-mRNA wird mithilfe eines neuen Herstellungsverfahrens formuliert, um eine überragende Qualität und eine verbesserte Produktleistung zu erzielen.
Marke:  Invitrogen™ A29378
Artikelnummer. 15411054
  • 444.00 CHF / 15 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Wildtyp-Cas9-mRNA hat zwei nukleare Lokalisierungssignale (NLSs).
  • Cas9-Konstrukte mit zwei NLSs haben sich als effizienter erwiesen, um das Cas9-Protein auf den Zellkern zu zielen (1).
  • Das mRNA-Format ist sofort für die Transfektion bereit und umgeht die zeitaufwändigen Klonierungsschritte, die bei der Verwendung von CRISPR-Vektorsystemen erforderlich sind.
  • Cas-mRNA wird mit einer zielspezifischen Guide-RNA (gRNA) kotransfiziert, um das Cas9-Protein an den beabsichtigten Genomlocus zu leiten und einen doppelsträngigen Bruch zu erzeugen.
  • Das komplette RNA-Format bietet eine kleinere Nutzlast als plasmid-basierte Cas9-Systeme zur verbesserten Abgabe an die Zelle und eine effizientere Genom-Editierung.
  • Zusätzlich kann die Cas9-mRNA beim Multiplexing mit mehr als einer gRNA eingesetzt werden.
  • Verwenden Sie diese Vorgehensweise zur Bestimmung der am besten geeigneten gRNA-Sequenz für ein bestimmtes Ziel, oder editieren Sie mehrere Genomloci mit einer Transfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen mit CRISPR-Nuklease-mRNA. In einem Ultra-Tiefkühlgerät -68 bis -85 °C lagern.
15 μg
Name des Produkts
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR-Nuklease-mRNA > Menge: 15 μg