Learn More
Gilac™ Pedalbehälter mit Deckel
The Pedal Container with Lid is equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm).
Marke:  Gilac™ G614425
Artikelnummer. 11897443
  • 276.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pedal container
  • Equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm)
  • Easy to move around
  • Hands-free operation for sanitary disposal
  • Easy to clean
  • Colored lids for selective waste sorting
Spezifikation
Spezifikation
100 L
Yellow
515 mm
15.4 lb.
477 mm
18.8 in.
36.4 in.
Container
26.4 gal.
925 mm
Square
7 kg
Nicht autoklavierbar
20.3 in.
Polypropylene
Name des Produkts
Gilac™ Pedalbehälter mit Deckel > Pedal Container with Lid; Capacity: 100 L ; Color: Yellow