Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Rabbit
Für die Detektion im Picogrammbereich und die Western-Blot-Entwicklung nach weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
Marke:  Thermo Scientific™ 35061
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10481945
  • 433.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat enthält optimierte Reagenzien und Protokolle, die einen Nachweis im Picogrammbereich ermöglichen und die typische Entwicklung von Western Blots auf weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer verkürzen.
Diese Fast Western Blot Kits benötigen nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Die Kits enthalten alle Reagenzien, die für die Durchführung eines Western Blots erforderlich sind, der entweder mit einem primären Antikörper für Maus oder Kaninchen erforscht wird. Wie andere Western Blotting-Methoden erzeugt das enthaltene SuperSignal West Pico Substrate ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren nachweisbar ist. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Pikogramm-Nachweissbereich in etwa einer Stunde
  • Praktisch – Keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
  • Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
  • Wirtschaftlich – Es müssen keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte gekauft werden
  • Stabil – Alle Kit-Komponenten bei einer Lagerung bei 4 °C ein Jahr lang stabil
  • Einfach – Die Komplett-Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit Standard-Maus-oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranes and Filter Paper; CL-Xposure™ Film for Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat, Kaninchen
Chemolumineszenz
Western Blot
Pierce™, SuperSignal™
HRP
Kaninchen
20 Mini-Blots
Western-Blot-Kit
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
800 ml
Meerrettich-Peroxidase
Pikogramm-Niveau
Ausreichend für: 20 Mini-Blots mit Kaninchen-Primärantikörpern
• Fast Western Antikörperverdünnungsmittel, 400 ml
• Fast Western 10X Waschpuffer, 200 ml
• Fast Western Rabbit Optimized HRP Reagenz, Pico, 20 ml
• SuperSignal West Pico Luminol/Verstärkerlösung, 100 ml
• SuperSignal West Stable Peroxidlösung, 100 ml
Kit bei 4 °C lagern.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Rabbit > Pico Kaninchen-Kit; 800 ml-Kit