Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost und Leckageanzeige
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe Grau
Material Polyethylen
Typ Painted Spill Sump
Höhe (angloamerikanisch) 15.75 in.
Höhe (metrisch) 400.00 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17846456
Unterlagen ansehen
asecos™
40052
220 L
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17866586
Unterlagen ansehen
asecos™
40053
340 L
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • PE Grau
  • Gitterrost: PE
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Painted Spill Sump
400.00 mm
Polyethylen
15.75 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost und Leckageanzeige