Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost und Leckageanzeige
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40053
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866586
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • PE Grau
  • Gitterrost: PE
Spezifikation
Spezifikation
Grau
340 L
Painted Spill Sump
1314.00 mm
1314.00 mm
400.00 mm
1349.00 mm
61 kg
89.8 gal.
Polyethylen
51.73 in.
51.73 in.
15.75 in.
53.11 in.
134.48 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost und Leckageanzeige > Capacity: 340 L