Learn More
Gosselin™ Gosselin™ konischer Behälter aus Polypropylen
Sorgt für sichere Lagerung im Labor. Gosselin™ Konische Behälter sind aus transparentem oder weißem Polypropylen gefertigt.
Marke:  Gosselin™ PC400-01
118.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11783164
  • 241.55 CHF / 460 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stoßfest
  • Erhabene Graduierungen auf der Außenseite auf klaren Behältern; erhabene Graduierungen auf der Innenseite auf weißen Behältern
  • Polyethylen-Schnappverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Ja
Konisch, zylindrisch
400 mL
Naturfarben
Naturfarben
50 ml
Natürliche LDPE-Schnappverschlüsse
Ja (nicht montiert)
Polypropylen
Unsteril
CE, IVD, EG N°1935/2004
Schnappverschluss
85 mm
100 mm
460/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ konischer Behälter aus Polypropylen > Naturfarben; mit Kappe (nicht montiert); graduiert; Kapazität: 400 ml