Learn More
asecos™ Lagerkanne PE
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport von Flüssigkeiten, z.B. Säuren oder Laugen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Polyethylen |
Breite (angloamerikanisch) | 3.94 in. |
Breite (metrisch) | 100.00 mm |
Beschreibung
- mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Gelb | |
Polyethylen | |
3.94 in. | |
100.00 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne PE