Learn More
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen im Multi-Pack
Das BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips Multi-Pack eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke:  BRAND™ 705720
100.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16303176
  • 146.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ elektronische Pipetten
  • Multipack enthält je 20 Spitzen für 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml und 12,5 ml – insgesamt 140 Spitzen
  • Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 ml; 1 ml; 1,25 ml; 2,5 ml; 5 ml; 10 ml; 12,5 ml
Unsteril
Nicht autoklavierbar
Qualitätszertifikat
Packung mit 140 Spitzen – 20 Stück in 7 Größen
Ja
Ja
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben
Ungefiltert
Natural
PD-Spitze II
Positive Verdrängung
140
Universalformat-Mehrfachdispenser-Pipettierer
PD-Spitze II
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000012944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number705720
Chargennummer0000012306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number705720
Chargennummer0000010658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number705720
Name des Produkts
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen im Multi-Pack > Volumen:0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 12,5 ml