Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Keine organischen Lösungsmittel, Ethidiumbromid oder Cäsiumchlorid
Marke: Invitrogen™ K210007
521.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 9048-46-8 Gewicht : 4.20000kg
Beschreibung
Das PureLink HiPure Plasmid Maxiprep-Kit ist für die Isolation von für Transfektion geeigneter Plasmid-DNA aus E. coli konzipiert. Das Midiprep Kit Protokoll erzielt in der Regel 500–850 µg Plasmid-DNA aus 100–200 ml Bakterienkultur mit einer Reinheit, die vergleichbar mit zwei Durchläufen durch einen Cäsiumchloridgradienten ist.
- Arbeits- und Zeitersparnis – keine Notwendigkeit für zusätzliche Schritte zum Entfernen von Endotoxin und anderen Kontaminanten
- Hochreines Produkt mit wenig Endotoxin – rein genug für die Transfektion von Säugetierzellen
- Vielseitigkeit – Aufreinigung jeder Art und Größe von Plasmid-DNA, einschließlich BAC-, Bacmid- und ssM13-DNA
- Die PureLink HiPure Plasmid-DNA-Reinigungskits nutzen ein patentiertes Anionenaustauschharz für die Aufreinigung von Plasmid-DNA auf einen Reinheitsgrad vergleichbar mit zwei Durchläufen durch einen CsCl-Gradienten
- Das Harz vereint eine hervorragende Kapazität mit einer schnellen Durchflussrate, einer hohen Auflösung, einer hohen Ausbeute und einer effizienten Entfernung von Endotoxinen
- Plasmid-Vorbereitungen können üblicherweise in weniger als 2 Stunden abgeschlossen werden
- Im Gegensatz zu Cäsiumchlorid-Gradienten-Protokollen verwenden PureLink HiPure Plasmid-Aufreinigungssysteme keine lästigen Lösungsmittel für die Arbeit mit und Entsorgung von
- Normalerweise weist Plasmid-DNA, hergestellt unter Verwendung des PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kits, ein A260/A280-Verhältnis von > 1,80 auf, was darauf hinweist, dass die DNA weitgehend frei von Proteinen ist, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten
- Die Endotoxin-Niveaus liegen in der Regel innerhalb von 0,1–1 EU/µg, sodass diese Plasmid-DNA ideal für die Säugetierzellen-Transfektion geeignet ist
- Die Aufreinigungszeit beträgt zwei Stunden
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 250 ml Resuspensionspuffer (R3) • 1,5 ml RNase A • 250 ml Lysepuffer (L7) • 250 ml Fällungspuffer (N3) • 2 × 400 ml Äquilibrierpuffer (EQ1) • 3 × 500 ml Waschpuffer (W8) • 400 ml Elutionspuffer (E4) • 30 ml TE-Puffer • 25 HiPure Säulen • 5 Säulenhalter Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. |
|
Anionenaustauschharz | |
Bakterienkultur | |
BAC-DNA, Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC | |
PureLink™ | |
25 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
PureLink™ | |
1000µ g |
Säule | |
Maxi | |
15 ml | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
25 Aufreinigungen | |
> 200 µg (große) Plasmid-DNA | |
Plasmid-MaxiPrep-Kit | |
Transfektionsgrad | |
BAC-DNA, Plasmid-DNA | |
2 h |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.