Learn More
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2x)
Optimieren Sie Ihre routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
206.00 CHF - 796.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Produkttyp | PCR-Mastermix |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11853913
|
Thermo Scientific™
K0171 |
200 Reaktionen |
206.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11863913
|
Thermo Scientific™
K0172 |
1000 Reaktionen |
796.00 CHF
1000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ein 950 bp Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA wurde in einem breiten Bereich von Mg2+-Konzentrationen amplifiziert. M – GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter
Taq DNA-Polymerase ist eine äußerst thermostabile DNA-Polymerase des thermophilen Bakteriums Thermus aquaticus. Das Enzym katalysiert 5'→3' DNA-Synthese, hat keine nachweisbare 3'→5' Exonuclease- (Korrektur-)aktivität und besitzt eine geringe 5'→3' Exonucleaseaktivität. Zudem besitzt die Taq DNA Polymerase Desoxynukleotidyltransferaseaktivität, die häufig zur Addition zusätzlicher Adenine an das 3'-Ende von PCR-Produkten führt. Rekombinante Taq DNA-Polymerase eignet sich ideal für die standardmäßige PCR mit Templates bis zu einer Länge von 5 kb.
Der PCR-Mastermix ist eine 2fach konzentrierte Lösung aus Taq-DNA-Polymerase, dNTPs und allen für eine PCR erforderlichen Komponenten, außer DNA-Template und Primern. Dieser Mastermix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung nur wenige Pipettierschritte benötigt werden. Der Mix ist für eine effiziente und reproduzierbare PCR optimiert.
Besondere Eigenschaften
- Thermostabile Halbwertzeit beträgt mehr als 40 Min. bei 95 °C
- Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
- Mit zwei Puffern geliefert -10X Taq-Puffer mit KCl und 10X Taq-Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Spektrum von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming
- Bindet modifizierte Nukleotide ein (z.B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide)
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
Standard-PCR | |
1 X | |
3'-A | |
DNA |
Taq DNA-Polymerase | |
PCR-Mastermix | |
2X | |
Nein | |
SuperMix oder Master Mix |