Learn More
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2x)
Optimieren Sie Ihre routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Marke: Thermo Scientific™ K0172
483.60 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein 950 bp Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA wurde in einem breiten Bereich von Mg2+-Konzentrationen amplifiziert. M – GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter
Taq DNA-Polymerase ist eine äußerst thermostabile DNA-Polymerase des thermophilen Bakteriums Thermus aquaticus. Das Enzym katalysiert 5'→3' DNA-Synthese, hat keine nachweisbare 3'→5' Exonuclease- (Korrektur-)aktivität und besitzt eine geringe 5'→3' Exonucleaseaktivität. Zudem besitzt die Taq DNA Polymerase Desoxynukleotidyltransferaseaktivität, die häufig zur Addition zusätzlicher Adenine an das 3'-Ende von PCR-Produkten führt. Rekombinante Taq DNA-Polymerase eignet sich ideal für die standardmäßige PCR mit Templates bis zu einer Länge von 5 kb.
Der PCR-Mastermix ist eine 2fach konzentrierte Lösung aus Taq-DNA-Polymerase, dNTPs und allen für eine PCR erforderlichen Komponenten, außer DNA-Template und Primern. Dieser Mastermix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung nur wenige Pipettierschritte benötigt werden. Der Mix ist für eine effiziente und reproduzierbare PCR optimiert.
Besondere Eigenschaften
- Thermostabile Halbwertzeit beträgt mehr als 40 Min. bei 95 °C
- Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
- Mit zwei Puffern geliefert -10X Taq-Puffer mit KCl und 10X Taq-Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Spektrum von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming
- Bindet modifizierte Nukleotide ein (z.B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide)
Spezifikation
Enthält: • 20x 1,25 ml PCR-Mastermix (2X), inkl.: — Taq DNA-Polymerase (0,05 E/μl), — Reaktionspuffer, — 4 mM MgCl2 und — 0,4 mM pro dNTP • 20x 1,25 ml nucleasefreies Wasser Lagerung bei -20 °C. |
|
Taq DNA-Polymerase | |
PCR-Mastermix | |
Standard-PCR | |
1 X | |
1000 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix |
Niedrig | |
Standard | |
Dry Ice | |
2X | |
Nein | |
3'-A | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.