Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents
Häufig verwendeter Puffer
46.10 CHF - 264.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
10649743
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP399-20
20L Poly-Würfel
264.00 CHF
20 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12899712
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP3994
4L Poly-Würfel
97.30 CHF
4 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10204733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP399-1
1L Nalgene Poly Flasche
62.05 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10468543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP399-500
500 ml Poly-Flasche
46.10 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Häufig verwendeter Puffer
Eine konzentrierte Standard-Phosphat-Pufferlösung.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents