Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents
Häufig verwendeter Puffer
Marke: Fisher BioReagents BP399-20
250.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Häufig verwendeter Puffer
- Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung mit der konzentrierten Fisher BioReagents 10x PBS-Lösung – einfach nach Bedarf verdünnen
- 10x-Lösung enthält 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl und 0,119 M Phosphate
- Der pH-Wert einer 1x-Lösung aus dieser konzentrierten Lösung beträgt ∼7,4. Um eine 1x-Lösung vorzubereiten, mischen Sie eine Einheit des Fisher BioReagents 10x PBS-Lösung mit 9 Einheiten von Reinstwasser, wie z. B. BP2819
- Gefiltert und getestet auf Fehlen von DNase, RNase und Protease
- PBS wird in vielen biochemischen Anwendungen zur Aufrechterhaltung des pH-Werts verwendet
- Nur für Laborforschung vorgesehen
Spezifikation
Grau | |
Poly-Würfel | |
Biochemie | |
Phosphatgepufferte Salzlösung |
Raumtemperatur | |
10 X | |
20L | |
Flüssig |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%