Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
27.46 CHF - 696.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
---|---|
Verdünnung | 1 X |
Produkttyp | Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Osmolalität | 280 bis 315 mOsm/kg |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11593377
|
Gibco™
10010015 |
500 ml |
27.46 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11503387
![]() |
Gibco™
10010056 |
10 x 500 ml |
258.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15390314
|
Gibco™
10010002 |
5 l |
376.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15316409
|
Gibco™
10010001 |
10 l |
696.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen
- Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) kein Calcium und Magnesium.
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
280 bis 315 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
1 X | |
Säugetierzellkultur | |
7,3 bis 7,5 | |
Umgebungstemperatur | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.