Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 10010001
611.80 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15316409
  • 674.00 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen
  • Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) kein Calcium und kein Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
15°bis 30 °C
Gibco™
10 l
Säugetierzellkultur
7,3 bis 7,5
Umgebungstemperatur
Flüssig
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
1 X
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Phosphatgepufferte Salzlösung
280 bis 315 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.