Learn More
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10443361
Zum Warenkorb hinzufügen
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10443361
3 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10443361
Marke: Thermo Scientific Acros 416780030
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Paraformaldehyd, 96 %, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Paraformaldehyd, Paraform, Oxymethylen, Methylenoxid, Methylenaldehyd, Methanal, Formalin, Formaldehyd, Oxmethan, 500 g, CHEBI:16842, weiß, 260 Grad C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 Grad C, extrarein, Achtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Namenshinweis Extra Pure
Hinweise zur Zersetzung 260 °C
Schmelzpunkt 120,0 bis 170,0 °C
Farbe Weiß
Dichte 1,03 (Luft = 1,0)
pH 4,0 bis 5,5 (10 % Suspension)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH2O)n
Menge 3 kg
UN-Nummer 2213
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Dampfdruck 1,2 mmHg bei 25 °C
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Physikalische Form Perlen oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number416780250,416780030,416785000,416780100,416780010
ChargennummerA0467184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
ChargennummerA0466231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
ChargennummerA0465707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
ChargennummerB0155763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde
Name des Produkts
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals >