Learn More
Paraformaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473704
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Paraformaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473704
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11473704
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11313.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Paraformaldehyde is used as a fumigant, a disinfectant and in the manufacture of synthetic resins like melamine resin, phenol resin and polyacetal resin. It is also used in cell culture. It also serves as a fixative in electron microscopy. It is also used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
MDL-Nummer MFCD00133991
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Schmelzpunkt 120°C to 170°C (decomposition)
Dichte 1.3
Flammpunkt 71°C (159°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2213
Beilstein 102769
Merck Index 14,7025
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water. Insoluble in water,ether and alcohol.
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA11313.0C,A11313.36,A11313.0E,A11313.22
Chargennummer10252586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog NumberA11313.0C,A11313.36,A11313.0E,A11313.22
Chargennummer10250778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11313.0C,A11313.36,A11313.0E,A11313.22
Chargennummer10240367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA11313.0C,A11313.36,A11313.0E,A11313.22
Chargennummer10248852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA11313.0C,A11313.36,A11313.0E,A11313.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde
Name des Produkts
Paraformaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >