Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 wt% wasserlöslich, stabil mit 5 bis 15 % Methanol
Formaldehyd, Formalin (CAS Nr. 50-00-0) ist ein farbloses flüchtiges Produkt, das als histologisches Fixiermittel und Desinfektionsmittel verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 119690010
44.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10426730
  • 51.15 CHF / 1 Liter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Formaldehyd (Formalin) ist eine organische Verbindung, die für die Vernetzung von Proteinen in biologischen Proben wie Gewebeschnitten, Kulturzellen und ganzen Proben verwendet wird
  • Formaldehyd ist ein Zwischenprodukt bei der Verbrennung von Methan und kann in vielen Formen existieren
  • Es handelt sich um eine flüchtige, farblose Flüssigkeit, die langfristig in geeigneten Behältern aufbewahrt werden kann
  • Wird in Lösung mit Methanol stabilisiert
Anwendungen
  • Es kann in der Schmerzforschung für Induktion von Schmerzen und Entzündungen verwendet werden
  • Monomerisches Formaldehyd ist speziell für Laboranwendungen formuliert
  • Wird häufig in der RNA-Isolierung als Vergällungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number119690050,119690025,119690250,119690010
ChargennummerA0466650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number119690050,119690025,119690250,119690010
ChargennummerA0462172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number119690050,119690025,119690250,119690010
ChargennummerA0466650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number119690050,119690025,119690250,119690010
ChargennummerA0462172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number119690050,119690025,119690250,119690010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 wt% wasserlöslich, stabil mit 5 bis 15 % Methanol > 1 l; Kunststoffflasche