Learn More
Palladium(II)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Für die Verwendung als Katalysatorvorstufe
auf Anfrage - 1965.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391658
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011034.02
0.5 g
106.00 CHF
0.50 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11381658
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011034.04
2 g
423.00 CHF
2 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11361658
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011034.09
10 g
1965.00 CHF
10 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11371658
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011034.18
50 g
auf Anfrage
50 Gramm
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals