Learn More
Palladium(II)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361658
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Für die Verwendung als Katalysatorvorstufe
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) chloride
Schmelzpunkt 675°C (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC-Name Dichlorpalladium
Formelmasse 177.31
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Red-brown powder
Dichte 4 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >