Learn More
Palladium-Granulat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371599
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium-Granulat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371599
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11371599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012237.14
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray granules
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number012255.06,012237.03,012237.14,012237.06
ChargennummerY17G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012255.06,012237.03,012237.14,012237.06
ChargennummerJ15Z019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012255.06,012237.03,012237.14,012237.06
ChargennummerF08U016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012255.06,012237.03,012237.14,012237.06
ChargennummerC08Z022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012255.06,012237.03,012237.14,012237.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium-Granulat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >