Learn More
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, nicht reduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10471811
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, nicht reduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471811
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10471811
Marke: Thermo Scientific Acros 195030100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3, 7440-44-0
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium on Activated Carbon
Farbe Schwarz
Namenshinweis 10% Pd
UN-Nummer 3178
Menge 10 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 10% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90%
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, nicht reduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals >