Learn More
Palladiummohr, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium black |
Farbe | Grau bis silberfarben |
Schmelzpunkt | 1555°C |
Siedepunkt | 3067°C |
Aussehen | Powder |
Dichte | 12.02g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water; Soluble in aqua regia and fused alkalies |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M21L019 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 000659.03,000659.06 |
Z11K033 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 000659.03,000659.06 |
X05I049 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 000659.03,000659.06 |
T25I040 | Analysenzertifikat | 04/08/2022 | 000659.03,000659.06 |
Y06B032 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000659.03,000659.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Palladium
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.