Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Unstained High Range Protein Ladder
Eine Mischung aus 8 ungefärbten Proteinen (60 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blotting.
Marke: Thermo Scientific™ 26637
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler ungefärbte Proteinleiter für den hohen Bereich ist eine Mischung aus 8 ungefärbten Proteinen (60 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards in der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE) und zum Western Blotting.
Die Protein-MW-Marker in diesem Marker lösen sich bei der Analyse durch SDS-PAGE in klar identifizierbare, scharfe Banden auf und werden mit Coomassie-Farbstoff oder Silber gefärbt. Das 150-kDa-Band ist von höherer Intensität und dient als Referenzband. Proteine können auf Western Blots durch Färben mit Ponceau S, Coomassie-Blau oder anderen Proteinfärbungen nachgewiesen werden. Außerdem enthalten die Markerproteine eine integrierte Step-tag™ II Sequenz und können mit Strep-Tactin™ Konjugaten auf Western Blots nachgewiesen werden. Der PageRuler ungefärbte High Range Protein-Marker ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels vor dem Gebrauch.Besondere Merkmale:
Größenbereich 8 Proteine, die 60 bis 250 kDa umfassen
Gebrauchsfertig wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
Scharfe Banden ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbung
Referenzband das 150-kDa-Band verfügt über eine größere Intensität für eine einfache Orientierung
Getaggt jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
Qualitätsgeprüft jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western-Blotting beurteilt
Enthält:
Proteine (je 0,02 bis 0,05 mg/ml) in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
Spezifikation
Nach Eingang bei –20 °C lagern Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert. | |
Proteinleiter | |
Tris-Acetat-Gele | |
Ungefärbt | |
250, 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60 kDa | |
2 x 250 ml | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
8 | |
Ja | |
60 bis 250 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
PageRuler™ | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2821205 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26637_LITL18 PROMO,26637 |
2830870 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26637_LITL18 PROMO,26637 |
2831963 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26637_LITL18 PROMO,26637 |
2793484 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26637_LITL18 PROMO,26637 |
2836263 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26637_LITL18 PROMO,26637 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Jetzt kaufen