Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, transparent, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ „Batch Certificate of Compliance“ steht auf der Registerkarte „Documentation“ zum Herunterladen zur Verfügung.
60.65 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 1042, DIN 12664 |
---|---|
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verschlussgröße | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verschlussgröße | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11566933
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 300 mm | 24/29 | ±0.4 ml |
119.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11526933
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 170 mm | 12/21 | ±0.1 ml |
98.40 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11586923
|
Fisherbrand™
|
10 ml | 89 mm | 10/19 | ±0.04 ml |
81.40 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11576933
|
Fisherbrand™
|
2000 ml | 370 mm | 29/32 | ±0.6 ml |
86.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11536933
|
Fisherbrand™
|
200 ml | 210 mm | 14/23 | ±0.15 ml |
64.70 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11596923
|
Fisherbrand™
|
20 ml | 111 mm | 10/19 | ±0.04 ml |
80.05 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11506933
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 110 mm | 10/19 | ±0.04 ml |
92.05 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11546933
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 220 mm | 14/23 | ±0.15 ml |
60.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11556933
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 260 mm | 19/24 | ±0.25 ml |
75.90 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11516933
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 139 mm | 12/21 | ±0.06 ml |
94.80 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11576923
|
Fisherbrand™
|
5 ml | 69 mm | 10/19 | ±0.025 ml |
88.30 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ „Batch Certificate of Compliance“ steht auf der Registerkarte „Documentation“ zum Herunterladen zur Verfügung.
- Herstellt aus Borosilikatglas und konform mit den Normen ISO 1042 und DIN 12664.
- Mit einer Graduierungsmarkierung und austauschbarem Stopfen aus Polyethylen.
- Die Beschreibung auf jedem Kolben beinhalten die Bestätigung der Einhaltung internationaler Normen sowie ein individuelles Nachbestellkennzeichen.
- Die Fisherbrand „Chargen-Konformitätsbescheinigung“ kann für dieses Produkt im Reiter „Dokumentation“ heruntergeladen werden
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Durchsichtig | |
Ja |
Polyethylen | |
Borosilikatglas | |
Klasse A |