Learn More
p-Toluolsulfonylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455273
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluolsulfonylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455273
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11455273
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12857.22
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5697-44-9
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
MDL-Nummer MFCD00039487
InChI-Schlüssel BBNNLJMGPASZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonylacetonitrile, 2-tosylacetonitrile, tosylacetonitrile, p-tolylsulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonyl acetonitrile, 4-toluenesulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonylacetonitrile, 4-toluenesulphonylacetonitrile, p-cyanomethylsulfonyl toluene, tosylmethyl isocyanideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 79776
IUPAC-Name 2-(4-methylbenzenesulfonyl)acetonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonylacetonitrile
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1842131
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10189002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog NumberA12857.22,A12857.06,A12857.14
ChargennummerJ2058A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12857.22,A12857.06,A12857.14
Chargennummer10189002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12857.22,A12857.06,A12857.14
Name des Produkts
p-Toluolsulfonylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >