Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ X-Faktor-Scheiben
Führen Sie die Identifikation von Haemophilus spp. mit den Thermo Scientific™ Oxoid X Faktorscheiben durch.
44.30 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -10°bis -20 °C
Beschreibung Scheiben für X-Faktor
Nachweisbare Analyten Haemophilus spp.
Typ Scheiben für X-Faktor
Menge 50 Testblättchen/Kassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
11933842
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DD0003T
50 Testblättchen/Kassette 1 Kass./Pk.
44.30 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11459858
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DD0003B
50 Testblättchen/Kassette 5 Kass./Pk.
101.00 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie die Identifikation von Haemophilus spp. mit den Thermo Scientific™ Oxoid X Faktorscheiben durch.
Bestellhinweis:
50 Scheiben/Kassette
Spezifikation
Spezifikation
-10°bis -20 °C
Haemophilus spp.
50 Testblättchen/Kassette
Scheiben für X-Faktor
Scheiben für X-Faktor
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ X-Faktor-Scheiben