Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ X-Faktor-Scheiben
Führen Sie die Identifikation von Haemophilus spp. mit den Thermo Scientific™ Oxoid X Faktorscheiben durch.
Marke:  Thermo Scientific™ DD0003B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11459858
  • 97.75 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie die Identifikation von Haemophilus spp. mit den Thermo Scientific™ Oxoid X Faktorscheiben durch.
Bestellhinweis:
50 Scheiben/Kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-10°bis -20 °C
Haemophilus spp.
5 Kass./Pk.
Scheiben für X-Faktor
Scheiben für X-Faktor
50 Testblättchen/Kassette