Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ X-Faktor-Scheiben
Führen Sie die Identifikation von Haemophilus spp. mit den Thermo Scientific™ Oxoid X Faktorscheiben durch.
Marke: Thermo Scientific™ DD0003T
33.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Führen Sie die Identifikation von Haemophilus spp. mit den Thermo Scientific™ Oxoid X Faktorscheiben durch.
Bestellhinweis:
50 Scheiben/Kassette
Spezifikation
-10°bis -20 °C | |
Haemophilus spp. | |
1 Kass./Pk. |
Scheiben für X-Faktor | |
Scheiben für X-Faktor | |
50 Testblättchen/Kassette |