Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (Dehydrated)
Detect and enumerate Enterobacteriaceae in food products with this selective medium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0485B
156.14 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10528453
  • 184.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Industrienormen: AFNOR, BSI, ISO, NMKL.
Pulver
500 g
Kristallviolett-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar) (dehydriert)
Agar
Für 13,0 l Medium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6261189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberCM0485B
Chargennummer6262749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberCM0485B
Chargennummer6236048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog NumberCM0485B
Chargennummer6205541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog NumberCM0485B
Chargennummer6205542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog NumberCM0485B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (Dehydrated) > Violettrot-Galle-Glucose-Agar; 500 g