Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar (dehydriert)
Remel Violet Red Bile Glucose Agar (dehydriert) wird zur selektiven und differenziellen Isolierung von Enterobacteriaceae verwendet
Marke: Thermo Scientific™ R455302
305.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Remel Violet Red Bile Glucose Agar (dehydriert) wird zur selektiven und differenziellen Isolierung von Enterobacteriaceae verwendet
Specifications
Industrieanwendung:USP. | |
Pulver | |
500 g |
Violettrot-Galle-Glucose-Agar | |
Agar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.