Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-Kit
Vereinfachen Sie die Identifizierung von Enterobacteriaceae und verschiedenen häufig vorkommenden gramnegativen Bakterien mit diesem biochemischen Identifikationssystem.
Marke: Thermo Scientific™ MB1131A
Beschreibung
Für eine einfachere Identifizierung von anaeroben und fakultativ anaeroben gramnegativen Bakterien (Enterobacteriaceae und verschiedene gramnegative Bakterien) mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Kit – ein umfassendes, unabhängiges biochemisches Identifikationssystem. Das Kit arbeitet mit 24 verschiedenen biochemischen Tests im Mikrotiterplattenformat und erzeugt so leicht lesbare, eindeutige Farbreaktionen, in der Regel nach der Inkubation über Nacht.
Gramnegative Bakterien haben einen wichtigen Stellenwert bei klinischen Infektionen und Lebensmittelkontamination. Die Identifizierung des Erregers ist im klinischen Umfeld entscheidend für die Identifizierung der Infektionsursache und die Erstellung eines geeigneten Behandlungsschemas. In der Lebensmittelindustrie kann die biochemische Identifizierung dabei helfen, die Kontaminationsquelle zu finden. Mit diesem GNB-Kit lassen sich Enterobakterien und verschiedene häufig vorkommende gramnegative Bakterien schnell und genau identifizieren, so dass korrekte, schnelle und geeignete Maßnahmen erfolgen können.
- Schnell: Die meisten Ergebnisse sind über Nacht verfügbar
- Einfach und kostengünstig: Einfaches Mikrotiterplattenformat
- Einfach abzulesen und zu interpretieren: Die Ergebnisse sind deutlich als einzigartige Farbreaktionen zu erkennen, die mit dem Microbact Identifizierungssoftwarepaket (MB1244A) interpretiert werden können
- Umfassend: Erkennt 100 gramnegative Bakterien, seltenere Enterobakterien und Oxidase-positive, gramnegative Bakterien.
- Flexibel: Verwenden Sie einzelne Streifen oder ein Kombinationssystem für komplexere Nachweise. Ideal geeignet für die Verwendung in klinischen Laboren oder in mikrobiologischen Lebensmittellaboren
- Zuverlässig: Eine umfassende Auswahl an biochemischen Tests, basierend auf veröffentlichten Referenzmethoden1-4
Zusatzzubehör: Mineralöl (MB1093A), Oxidase-Streifen (MB0266A), Microbact Softwareprogramm (MB1244A), Indol-Reagenz (MB0209A), VPI-Reagenz (MB0181A), VPII-Reagenz (MB0184A), TDA-Reagenz (MB0180A), NIT-A-Reagenz (MB0186A), NIT-B-Reagenz (MB0187A). Die sechs oben beschriebenen Reagenzien sind auch als Reagenzien-Set D (MB1082A) erhältlich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Microbact GNB 24E-Kit | |
Aerobe und fakultativ anaerobe Gram-negative Bazillen | |
1 Box | |
40 Tests/Kit |