Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative Pichia pastoris DNA Kits
The resDNASEQ™ Quantitative Pichia pastoris DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host cell DNA from Pichia pastoris cells.
Marke:  Applied Biosystems™ 4464336
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30000693
  • 5370.00 CHF / 100 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
resDNASEQ Pichia DNA Control
• Pichia DNA Control, 30 ng/μL, 40 μL, store at –15 to –25°C
• DNA Dilution Buffer (DDB), 7 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
resDNASEQ Pichia DNA Real-Time PCR Reagents
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0.75 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use, protect from light
• Pichia DNA Assay Mix (10X), 300 μL, store at –15 to –25°C, protect from light
• Negative Control (water), 1.0 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
Kit
Pichia
resDNASEQ™
Trockeneis
Assay Kit only
Primer-Sonde
qPCR
FAM
100 reactions
100 Reaktionen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative Pichia pastoris DNA Kits > Assay Kit only