Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotoren
Für die Verwendung mit der Zentrifuge 5430 und Zentrifuge 5430 R
Marke:  Eppendorf™ 5427755004
547.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13216938
  • 659.63 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Eppendorf QuickLock Rotoren schließen mit nur 1/4 Umdrehung
  • Spart Zeit bei der täglichen Verwendung
  • Nimmt den sich wiederholenden Stress vom Handgelenk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modell: F-45-48-11, mit Deckel
48 x 1,5/2 ml
12.700 U/min
Fest
48
Festwinkelrotor
18,210 x G
Zentrifugen 5430/5430R
Basis-Kunststoffdeckel
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotoren > Modell: F-45-48-11, mit Deckel