Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar No. 3 (Dehydrated)
Detect and enumerate coliform organisms, including E. coli, while isolating and detecting Salmonella and Shigella spp. with this selective medium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0115B
159.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10229762
  • 220.00 CHF / 500 Gramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Detect and enumerate coliform organisms, including Escherichia coli, while isolating and detecting Salmonella and Shigella spp. in both clinical and food specimens using Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar No.3. A modification of the original MacConkey medium by the addition of selected bile salts, the medium gives improved differentiation of coliforms and non-lactose fermenting organisms while completely inhibiting Gram-positive cocci.
Verwenden Sie MacConkey Agar Nr. 3 für den Nachweis und die Zählung von Coliform-Organismen, wenn Sie Salmonellen und Shigella-Spp. in pathologischen und Lebensmittelproben isolieren und nachweisen.
  • Selektiv und differenzierend: Aufgrund der Gabe einer speziell vorbereiteten Fraktion von Gallensalzen zusätzlich zur Kristallviolett-Färbelösung ermöglicht das Medium eine bessere Differenzierung zwischen Coliformen und Nicht-Laktose-Fermentern, wobei grampositive Kokken vollständig inhibiert werden.
  • Einfache Auswertung und Ablesbarkeit: Escherichia coli (rote Kolonien mit Gallenausfällung) ist leicht von Shigella spp. (strohfarbene Kolonien) und Salmonella (strohfarbene Kolonien) zu unterscheiden.
  • Empfohlen von der American Public Health Association 1
Die MacConkey Agar Nr. .3-Formulierung entspricht der Empfehlung der American Public Health Association1 für die direkte Beschichtung von Wasserproben für Coliformbazillen, für die Untersuchung von Lebensmittelproben auf Organismen mit Lebensmittelvergiftung2 und zur Isolierung von Salmonellen und Shigella-Arten in Käse3.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MacConkey-Agar Nr. 3 (Formulierung für USA)
Agar
Für 9.7 l-Medium
Pulver
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6271320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6260326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberCM0115B
Chargennummer6260324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2025 Catalog NumberCM0115B
Chargennummer6260325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2025 Catalog NumberCM0115B
Chargennummer6256053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2025 Catalog NumberCM0115B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MacConkey Agar No. 3 (Dehydrated) > MacConkey-Agar Nr. 3 (Formulierung für USA); 500 g
For Laboratory Use Only