Learn More
Oxidationsreagenz 0,02 M Jodin in 78/20/2 THF/Pyridin/Wasser (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™
Biosyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ Reagenzienlösungsmittel für die DNA/RNA-Synthese
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BR663-2.5L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell verarbeitet und gereinigt nach anspruchsvollen Spezifikationen, gewährleisten eine hervorragende Syntheseeffizienz
- Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
- Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
Spezifikation
Oxidation reagent | |
109-99-9 | |
0.78 | |
2.5 L | |
Klare Flüssigkeit |
−108.5°C | |
Rot | |
66°C | |
Glasflasche | |
BioSyn™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxidationsreagenz 0,02 M Jodin in 78/20/2 THF/Pyridin/Wasser (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™ > Oxidationsreagenz 0,02 M Jod in 78/20/2 THF/Pyridin/Wasser (v/v), 2500 ml
Siede- und Schmelzpunkttemperaturen basieren auf der physikalischen Hauptkomponente.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur