Learn More
Oxidationsreagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ Artikelnummer.: 16865421
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxidationsreagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16865421 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
4 x 2,5 l GLASFLASCHE
Click to view available options
:
4 x 2,5 l GLASFLASCHE
Artikelnummer. 16865421
Marke: Honeywell Fluka BR6634X2.5L
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Biosyn™, geeignet für die Verwendung mit DNA/RNA-Synthesegeräten, 0,02 M Jod in 78/20/2 THF/Pyridin/Wasser (v/v)
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 109-99-9, 110-86-1, 7732-18-5, 7553-56-2
CAS Max. % 78.00%, 20.00%, 2.00%, 0.20%
Siedepunkt 66°C
Menge 4 x 2.5 L
Flammpunkt -15°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig, klar
Hinweise zur Reinheitsqualität Oxidation reagents
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxidationsreagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ >