Learn More
Oxalylchlorid, 2.0-M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.93 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 369181000
58.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10363372
  • 58.49 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number369181000,369188000
ChargennummerA0412815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Catalog Number369181000,369188000
ChargennummerA0449988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number369181000,369188000
ChargennummerA0437223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2021 Catalog Number369181000,369188000
ChargennummerA0401834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number369181000,369188000
Name des Produkts
Oxalylchlorid, 2.0-M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche in Zinndose