Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard Closed Cell Factory System
Nunc Standard Closed Cell Factory system, 2-layer provides a clean and closed system for consistent and high-quality results in adherent cell culture. This ready-to-use standard closed system will help you quickly develop and scale-up your process with standard components providing assurance of supply.
Marke: Thermo Scientific™ 140471
2797.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Fertigungsprozess mit Thermo Scientific™ Nunc™ geschlossenen Cell Factory™ Systemen. Ein sauberes und geschlossenes System, das konsistente und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert, sollte der Standard bei Ihren adhärenten Zellkulturprozessen sein. Dieses gebrauchsfertige geschlossene Standardsystem hilft Ihnen bei der schnellen Entwicklung und Skalierung Ihres Prozesses mit Standardkomponenten, die eine sichere Versorgung gewährleisten. Es sind Systeme sind mit 2 oder 10 Ebenen erhältlich.
- Vorkonfigurierte Standardoption für geschlossenes System
- 2-Ebenen-Wannenstapelsystem
- Sofort einsatzbereit
- Ermöglicht eine schnelle und einfache Skalierung
- Auf Vorrat gefertigt
- Sartopore 0,2 μm Belüftungsfilter
- Aseptiquik G-Anschluss
Spezifikation
Polystyrol | |
47,2 cm | |
0°C - 60°C | |
Less waste, renewable material | |
Steril | |
Nunclon Delta | |
2 |
35,1 cm | |
Cell Factory System | |
37,9 cm | |
Ja | |
1264 cm2 | |
400 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
183507 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 140471 |