Learn More
Fisher BioReagents™ Medien-Additive für die Mikrobiologie: Hefeextrakt
Additiv zur Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien
Marke: Fisher BioReagents™ BP1422-100
47.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wasserlöslicher Anteil autolyisierter Frischhefe, die in bakteriologischen Kulturmedien verwendet wirdSpezifikation
Dehydriert | |
Hefeextrakt | |
Poly-Flasche |
Molekulargenetik | |
Mikrobiologische Medien | |
100 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
246776 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | BP1422-100,BP1422-2 |