Learn More
Oxalsäure, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
57.08 CHF - 407.03 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 144-62-7 |
---|---|
Summenformel | C2H2O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 90.034 |
MDL-Nummer | MFCD00002573 |
InChI-Schlüssel | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
PubChem CID | 971 |
ChEBI | CHEBI:16995 |
IUPAC-Name | Oxalsäure |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10711851
|
Thermo Scientific Acros
186432500 |
250g | Glasflasche |
57.08 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10701851
|
Thermo Scientific Acros
186430010 |
1kg | Kunststoffflasche |
105.57 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10124043
|
Thermo Scientific Acros
|
5kg | Kunststofftrommel |
407.03 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
144-62-7 | |
90.034 | |
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N | |
971 | |
Oxalsäure |
C2H2O4 | |
MFCD00002573 | |
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico | |
CHEBI:16995 | |
C(=O)(C(=O)O)O |
Spezifikation
Oxalic acid | |
189,0°bis 191,0 °C | |
98% | |
MFCD00002573 | |
15, 7010 | |
Löslichkeit in Wasser:90 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Sehr löslich in Ethanol, löslich in Glycerin, leicht löslich in Äther, unlöslich in Benzol, Chloroform und Petroleum, Äther | |
C(=O)(C(=O)O)O | |
90.034 | |
CHEBI:16995 | |
98% | |
>93,4 °C | |
Kristallpulver |
144-62-7 | |
Weiß | |
C2H2O4 | |
02, 502 | |
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico | |
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N | |
Oxalsäure | |
971 | |
90.04 | |
1,9000g/mL | |
Echt | |
1,9 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
- Oxalic acid, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.