Learn More
Oxalsäure, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalic acid |
Schmelzpunkt | 189,0 bis 191,0 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Beilstein | 02, 502 |
Merck Index | 15, 7010 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: 90g/L (20°C). Andere Löslichkeiten: Sehr löslich in Ethanol, löslich in Glycerin, leicht löslich in Äther, unlöslich in Benzol, Chloroform und Petroleum, Äther |
Formelmasse | 90.04 |
Reinheit (%) | 98% |
Dichte | 1,9000 g/mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxalic acid, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.